Learn More
MEDICOM Pantalones Safewear PP con cuello, cremallera
Código de producto. 31781323 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XXXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31781323 XXXXL paquete de 25
1 options
Código de producto. 31781323 Proveedor MEDICOM N.º de proveedor 40.101/07
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.63€
    37.35€ / paquete de 25
    Ahorro 7.28€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
El mono de polipropileno de SAFEWEAR es ligero y transpirable, con cierre de cuello y cremallera, ideal para programas de higiene y HACCP.
  • Las combinaciones de higiene de un solo uso protegen el entorno de trabajo de partículas que provienen del cuerpo del operador (básculas, pelo, sudor, etc.)
  • Son adecuados para los enfoques HACCP,
  • Permiten al operador protegerse de los riesgos de ensuciamiento relacionados con la actividad que realiza
Especificaciones
Tipo de producto Monos de un solo uso
Tamaño XXXXL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Estándar
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con anillo
Tipo de campana extractora Cuello estándar
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Soldado
Esterilidad No estéril
Resistencia Ninguno