Learn More
MEDICOM Botas Safewear Low Waterproof con suela
Código de producto. 31781294 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Universal
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31781294 Universal paquete de 400
1 options
Código de producto. 31781294 Proveedor MEDICOM N.º de proveedor 10.202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.41€
    202.03€ / paquete de 400
    Ahorro 39.38€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Las sobrezapatillas de baja impermeabilidad ofrecen protección total contra la humedad y el agarre, incluso en suelos mojados.
  • Fabricado en PE en relieve, el sobrebote es 100% impermeable: probado según el método de resistencia a la penetración de agua bajo presión EN ISO 811
  • La suela proporciona buen agarre en el suelo, incluso en superficies mojadas
  • Excelente resistencia a la abrasión incluso durante un uso prolongado: probado según el método EN ISO 12947-2
  • Modelo reforzado en PE en relieve de 200 μm
  • Su diseño en forma de pie (anatómico) garantiza un ajuste fácil para el usuario, incluso en posiciones incómodas
  • La bota exterior cubre completamente el calzado del usuario, ajustándose a tallas del 34 al 48
  • La goma elástica garantiza un excelente soporte para el tobillo
Especificaciones
Color Blanco
Material Polietileno
Tamaño Universal
Sexo Unisex
Waterproof Sí
Tipo de producto Overboot