Learn More
MEDICOM Botas Safewear High Waterproof con suela
Código de producto. 31781346 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Universal
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31781346 Universal paquete de 200
1 options
Código de producto. 31781346 Proveedor MEDICOM N.º de proveedor 10.204
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Las sobrezapatillas de baja impermeabilidad ofrecen protección total contra la humedad y el agarre, incluso en suelos mojados.
  • Fabricado en PE en relieve, el sobrebote es 100% impermeable: probado según el método EN ISO 811 para la resistencia a la penetración de agua bajo presión
  • La suela garantiza buen agarre en el suelo, incluso en superficies mojadas
  • Excelente resistencia a la abrasión, incluso durante un uso prolongado: probado según el método EN ISO 12947-2
  • Modelo reforzado en PE en relieve de 200 μm
  • Su diseño en forma de pie (anatómico) permite un ajuste fácil, incluso en posiciones incómodas
  • La bota cubre completamente el zapato y la pantorrilla del usuario, ajustándose a tallas del 34 al 48
  • Dos elásticos que se ajustan aseguran un excelente soporte en el tobillo y por debajo de la rodilla, evitando que la bota superior resbale sobre la pantorrilla
Especificaciones
Color Blanco
Material Polietileno
Tamaño Universal
Sexo Unisex
Waterproof Sí
Tipo de producto Overboot