Learn More
HALYARD™ REVISIÓN SEGURA™ Gafas protectoras, solo monturas
Código de producto. 30274745 Tienda Halyard Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30274745 100 paquete de 100
1 options
Código de producto. 30274745 Proveedor HALYARD™ N.º de proveedor SV100F
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
REVISIÓN SEGURA™ Las gafas protegen los ojos en entornos con salpicaduras o pulverizaciones. Ligeros y sin látex, estos anteojos se adaptan cómodamente a la mayoría de los anteojos recetados y vienen en varios marcos coloridos.
  • HALYARD™ REVISIÓN SEGURA™ Las gafas brindan protección ocular confiable para profesionales de la salud y otros usuarios en entornos donde pueden producirse salpicaduras o pulverizaciones.
  • Para uso en situaciones que puedan implicar salpicaduras o pulverizaciones.
  • Certificado como EPI Categoría II, para riesgos moderados
  • Diseño liviano para reducir la tensión y aumentar la comodidad en el uso.
  • Los marcos coloridos atraen una variedad de preferencias.
  • Diseñado para usarse fácilmente sobre la mayoría de las gafas graduadas.
  • Fabricado con materiales de caucho natural sin látex ni DEHP.
  • Película de lentes: poliéster transparente; Marcos: polipropileno
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Reglamento EPI 2016/425 (categoría EPI II)
Color Transparente
Tipo de producto Montura de repuesto
Color de marco Colores surtidos
N.º por caja 100
Cantidad 100
N.° por paquete 10
Tamaño Talla única