Learn More
HALYARD™ REVISIÓN SEGURA™ Gafas protectoras, gafas ensambladas
Código de producto. 30274753 Tienda Halyard Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30274753 50 paquete de 50
1 options
Código de producto. 30274753 Proveedor HALYARD™ N.º de proveedor SV50A
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
REVISIÓN SEGURA™ Las gafas protegen los ojos en entornos con salpicaduras o pulverizaciones. Ligeros y sin látex, estos anteojos se adaptan cómodamente a la mayoría de los anteojos recetados y vienen en varios marcos coloridos.
  • HALYARD™ REVISIÓN SEGURA™ Las gafas brindan protección ocular confiable para profesionales de la salud y otros usuarios en entornos donde pueden producirse salpicaduras o pulverizaciones.
  • Para uso en situaciones que puedan implicar salpicaduras o pulverizaciones.
  • Certificado como EPI Categoría II, para riesgos moderados
  • Diseño liviano para reducir la tensión y aumentar la comodidad en el uso.
  • Los marcos coloridos atraen una variedad de preferencias.
  • Diseñado para usarse fácilmente sobre la mayoría de las gafas graduadas.
  • Fabricado con materiales de caucho natural sin látex ni DEHP.
  • Película de lentes: poliéster transparente; Marcos: polipropileno
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Reglamento EPI 2016/425 (categoría EPI II)
Revestimiento de lente Sin revestimiento
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas protectoras para colocar sobre las gafas
Color de marco Colores surtidos
N.º por caja 50
Cantidad 50
N.° por paquete 10
Tamaño Talla única
Desechables Uso limitado
Lens Material Poliéster
Protección UV Ninguno
Frame Type Estándar
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave