Learn More
SCAT™ Juego de seguridad para residuos V2.0
Código de producto. 16669085 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
Recipiente de 10 L
Recipiente de 2,5 L
Recipiente de 5 L
Incluye:
Embudo de seguridad con tapa 'MARCO'
Embudo de seguridad con tapa «Arnold»
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
16669085 Recipiente de 5 L Embudo de seguridad con tapa 'MARCO' 1 set
16659085 Recipiente de 2,5 L Embudo de seguridad con tapa 'MARCO' 1 set
16679085 Recipiente de 10 L Embudo de seguridad con tapa 'MARCO' 1 set
17997240 Recipiente de 5 L Embudo de seguridad con tapa «Arnold» cada uno
17907270 Recipiente de 10 L Embudo de seguridad con tapa «Arnold» cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16669085 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 307317
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El juego de seguridad para residuos V2.0 incluye todo lo necesario para que su espacio de recogida de líquidos residuales esté listo para funcionar rápidamente.
  • Recoja los residuos líquidos de forma segura con el embudo de seguridad SCAT MARCO V2.0
  • Listo para su uso
  • Consta de embudo con tapa y diferentes tamaños de contenedor en un juego completo
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 140 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Tipo de pantalla Juego de recipiente y embudo con tapa MARCO, V2.0
Incluye Embudo de seguridad con tapa 'MARCO'
Material HDPE
Tamaño de rosca GL45
Volumen (métrico) Recipiente de 5 L
Tipo de producto Embudo de residuos