Learn More
SCAT Juego de seguridad para residuos V2.0
Código de producto. 16659085 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
Recipiente de 10 L
Recipiente de 2,5 L
Recipiente de 5 L
Incluye:
Embudo de seguridad con tapa 'MARCO'
Embudo de seguridad con tapa «Arnold»
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incluye unitSize
16659085 Recipiente de 2,5 L Embudo de seguridad con tapa 'MARCO' 1 set
16669085 Recipiente de 5 L Embudo de seguridad con tapa 'MARCO' 1 set
16679085 Recipiente de 10 L Embudo de seguridad con tapa 'MARCO' 1 set
17997240 Recipiente de 5 L Embudo de seguridad con tapa «Arnold» cada uno
17907270 Recipiente de 10 L Embudo de seguridad con tapa «Arnold» cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16659085 Proveedor SCAT N.º de proveedor 307316
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El juego de seguridad para residuos V2.0 incluye todo lo necesario para que su espacio de recogida de líquidos residuales esté listo para funcionar rápidamente.
  • Recoja los residuos líquidos de forma segura con el embudo de seguridad SCAT MARCO V2.0
  • Listo para su uso
  • Consta de embudo con tapa y diferentes tamaños de contenedor en un juego completo
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 140 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Incluye Embudo de seguridad con tapa 'MARCO'
Material HDPE
Tamaño de rosca GL45
Volumen (métrico) Recipiente de 2,5 L
Tipo Embudo de residuos