Learn More
SCAT™ Tapones de residuos de seguridad V2.0 con control de nivel
Código de producto. 17853530
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
B83.
S55
S60/61
S65.
S70/71
S90
S90.
Diámetro exterior (métrico):
2 x 2,3/3,2 mm
3 x 2,3 a 3,2 mm, 1 x 5 a 11,5 mm
3 x 2,3/3,2 mm
4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 a 11,5 mm
4 x 2,3/3,2 mm
Incluye:
Control de nivel electrónico, conexión a tierra, conector para filtro de escape
Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape
Control de nivel mecánico, conexión a tierra y conector para filtro de escape
Control electrónico de nivel, conector para filtro de escape
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Diámetro exterior (métrico) Incluye unitSize
17853530 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape cada uno
10450375 B83. 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 a 11,5 mm Control electrónico de nivel, conector para filtro de escape cada uno
10231710 B83. 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 a 11,5 mm Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape cada uno
10558130 S55 2 x 2,3/3,2 mm Control electrónico de nivel, conector para filtro de escape 1 PCS
10889330 S55 3 x 2,3/3,2 mm Control electrónico de nivel, conector para filtro de escape cada uno
10387969 S55 3 x 2,3/3,2 mm Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape cada uno
10601324 S55 2 x 2,3/3,2 mm Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape cada uno
16656214 S60/61 2 x 2,3/3,2 mm Control electrónico de nivel, conector para filtro de escape cada uno
17049703 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Control electrónico de nivel, conector para filtro de escape cada uno
17029703 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Control de nivel electrónico, conexión a tierra, conector para filtro de escape cada uno
17039703 S60/61 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 a 11,5 mm Control de nivel electrónico, conexión a tierra, conector para filtro de escape cada uno
16646214 S60/61 2 x 2,3/3,2 mm Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape cada uno
16666214 S60/61 2 x 2,3/3,2 mm Control de nivel mecánico, conexión a tierra y conector para filtro de escape cada uno
17019703 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Control de nivel mecánico, conexión a tierra y conector para filtro de escape cada uno
10394890 S65. 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 a 11,5 mm Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape cada uno
10252850 S90 4 x 2,3/3,2 mm Control electrónico de nivel, conector para filtro de escape cada uno
10881161 S90 4 x 2,3/3,2 mm Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape cada uno
10324513 S90. 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 a 11,5 mm Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape cada uno
10849160 S70/71 3 x 2,3 a 3,2 mm, 1 x 5 a 11,5 mm Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 17853530 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 307961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    242.58€ / paquete de 1
    Ahorro 22.42€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapones de residuos de seguridad con control de nivel para un control automático o mecánico adicional de los niveles de llenado del contenedor de residuos.
Los tapones de residuos de seguridad SCAT™ proporcionan la máxima seguridad para la eliminación de líquidos de HPLC. Elimine de forma segura los residuos de laboratorio líquidos sin contaminar el aire ambiente mediante estos tapones de residuos de seguridad con filtros de aire de escape integrados. Estos filtros de alto rendimiento regulan el equilibrio de presión del aire y evitan la fuga de vapores debido a la sobrepresión resultante en el contenedor de residuos.
  • Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
  • Se puede equipar de forma individual con indicadores de nivel, embudos de seguridad o conexiones a tierra
  • Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
  • Puerto de conexión para un filtro de escape SCAT™ V3.0 en cada tapón de residuos de seguridad
  • La variedad de tapones, conexiones y tamaños de rosca permite una adaptación óptima a cada situación de HPLC
  • Las versiones con conexiones a tierra, controles de nivel o embudos de seguridad ofrecen una eliminación segura
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Recipiente para eliminación de residuos
Incluye Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape
Tamaño S60/61
Tipo SafetyWasteCap
Diámetro exterior (métrico) 3 x 2,3/3,2 mm