Descripción
Los tapones de seguridad SCAT™ V2.0 proporcionan la máxima seguridad para el suministro de disolventes para HPLC.
- Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
- Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
- Estructura estable para una mayor seguridad y manipulación sencilla
- Resistente a productos químicos como disolventes orgánicos agresivos
- Diseño atractivo y disposición clara de las conexiones
- Diseño mejorado para facilitar la conexión de capilares en varios colores
- Válvula de aire libre con indicador de cambio incluido con cada tapón de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Frasco de laboratorio |
| Incluye | 2 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire 90° inclinada |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tamaño (métrico) | 3,2 mm (D.E.) Conector |
| Tamaño de rosca | GL 45 |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas HPLC |
| Tipo | SafetyCap |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |