Learn More
SCAT™ Tapones de seguridad para residuos de HPLC, V2.0
Código de producto. 16439963
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
1 x NPT 3/8 in. (f)
2 conectores PFA de 2,3/3,2 mm de diámetro exterior
2 × 2,3/3,2 mm de D.E., 1 × 5,0 - 11,5 mm de D.I.
3 conectores PFA de 2,3/3,2 mm de diámetro exterior
3 × 1,6/2,3/3,2 mm de D.E.
3 × 2,3/3,2 mm de D.E.
4 conectores PFA de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior
4 x 2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 1 x 5,0 - 11,5 mm de diámetro interior
Tamaño de rosca:
GL 45
S40/GL40
S60
S60/61
Incluye:
1 tapón ciego de PFA, conector para filtro de escape
2 tapones ciegos de PFA, conector para filtro de escape
3 tapones ciegos de PFA y 3 de PTFE, conector para filtro de escape
4 tapones ciegos de PFA y 1 de PTFE, conector para filtro de escape
Conector para filtro de escape
Conector para filtro de escape (45° biselado)
Conexión a tierra, conector para filtro de escape
Tamaño de la unidad:
1 hoja
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de rosca Incluye Tamaño de la unidad
16439963 4 conectores PFA de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior GL 45 4 tapones ciegos de PFA y 1 de PTFE, conector para filtro de escape cada uno
17122576 3 × 2,3/3,2 mm de D.E. S40/GL40 Conector para filtro de escape cada uno
16443809 2 conectores PFA de 2,3/3,2 mm de diámetro exterior GL 45 2 tapones ciegos de PFA, conector para filtro de escape cada uno
16413809 3 conectores PFA de 2,3/3,2 mm de diámetro exterior GL 45 1 tapón ciego de PFA, conector para filtro de escape cada uno
16526034 2 × 2,3/3,2 mm de D.E., 1 × 5,0 - 11,5 mm de D.I. S60/61 Conector para filtro de escape cada uno
16635722 3 × 1,6/2,3/3,2 mm de D.E. S60 3 tapones ciegos de PFA y 3 de PTFE, conector para filtro de escape cada uno
16626214 4 x 2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 1 x 5,0 - 11,5 mm de diámetro interior S60/61 Conector para filtro de escape cada uno
17089693 3 × 2,3/3,2 mm de D.E. S60/61 Conector para filtro de escape cada uno
17175501 3 × 2,3/3,2 mm de D.E. S60/61 Conexión a tierra, conector para filtro de escape cada uno
18696468 1 x NPT 3/8 in. (f) S60/61 Conector para filtro de escape (45° biselado) 1 hoja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16439963 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 308921
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Los tapones de seguridad para residuos SCAT protegen al personal y al medio ambiente de los vapores de disolventes nocivos. Con un filtro de escape adecuado, convierten su contenedor de residuos en un sistema cerrado sin dejar escapar los vapores de disol
  • Descubra la flexibilidad del sistema líder mundial en la seguridad de disolventes
  • SafetyWasteCap con rosca S 60/61 en el nuevo diseño de generación 2.0
  • Protección óptima al recoger residuos líquidos tóxicos o peligrosos
  • Sistema flexible con conexiones y conectores de tubo en diferentes tamaños
  • Con múltiples opciones para conectar tubos y capilares de diferentes tamaños
  • Ahorro de tiempo en el cambio de los recipientes de residuos mientras los tubos son fijo
  • Resistente a medios agresivos
  • Cuerpo de PTFE que gira libremente 360°: Facilita el cambio del recipiente sin distorsión de los tubos
  • Cuerpo con sello FKM integrado: Proporciona una conexión hermetica a la abertura del recipiente y se adapta suavemente incluso a superficies de vidrio resistentes. Una capa adicional de PTFE protege el sello del contacto directo con los disolventes.
  • Conectores de PFA: Diseño mejorado para facilitar la conexión de los tubos - Excelente resistencia química - Clasificación de inflamabilidad V-0 (UL-94)
  • PTFE de grado médico: Excelente resistencia química Apto para alimentos Cumple con la FDA -
  • Clasificación de inflamabilidad V-0 (UL-94)
  • Etiqueta de inserción: Marque los frascos con descripciones individuales
  • Tapón de rosca de PPS: Esterilizable en autoclave/esterilizable hasta 200 °C - Clasificación de inflamabilidad V-0 (UL-94)
  • Diseño ergonómico: Mayor estabilidad y construcción - Manejo mejorado - Fácil instalación - Intercambio inteligente
  • Amplia gama de accesorios, opcional: filtros de escape, uso de embudo, control de nivel que evita el desbordamiento de recipientes
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Recipiente para eliminación de residuos
Incluye 4 tapones ciegos de PFA y 1 de PTFE, conector para filtro de escape
Material PFA, PTFE, PPS
Tamaño 4 conectores PFA de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior
Tamaño de rosca GL 45
Para utilizar con (aplicación) Sistema de eliminación de residuos
Tipo de producto SafetyWasteCap