Learn More
SCAT Tapón de seguridad para residuos 'LISA', V3 Embudo de extensión .0
Tienda SCAT Europe ProductosDescripción
- Accesorio para Safety Waste Cap 'LISA', V3.0
- Embudo de extensión con tapa con bisagra
- Fabricado con PTFE para una resistencia química óptima
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de HPLC/UHPLC |
| Incluye | Embudo de extensión con cable de tierra |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tamaño de rosca | M30x35 |
| Tipo de producto | Conductividad eléctrica |