Learn More
SCAT™ Tapón de seguridad para residuos 'LISA', V3 .0 Extensión de control de nivel electrónico
Tienda SCAT Europe ProductosDescription
LISA es el primer sistema modular para residuos de HPLC, que proporciona seguridad laboral y protección ambiental con tecnología SCAT™ probada y máxima flexibilidad. Simplemente añada conexiones y componentes según sea necesario para que pueda recoger disolventes, ácidos y álcalis de forma segura en cualquier momento.
- Simplemente desatornille el tapón ciego del sistema LISA, inserte el control de nivel y conecte el cable a la caja de señales
- Muestra permanentemente el nivel de llenado en el contenedor de residuos y avisa en cuanto está lleno
- Disponible en versiones con conductividad eléctrica y sin conductividad eléctrica
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Tapón de seguridad para residuos «LISA» SCAT™, V3.0 |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas HPLC |
| Tipo | Control electrónico |