Learn More
3M™ Compuesto de sellado de bordes Safety-Walk
Código de producto. 17267610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 mL
Tamaño de la unidad:
12 botellas
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17267610 150 mL 12 botellas
1 options
Código de producto. 17267610 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100244310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    574.00€
    337.93€ / paquete de 12
    Ahorro 236.07€
    41% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Sellador líquido a base de disolvente que protege los bordes expuestos de cintas y peldaños antideslizantes de exceso de humedad o líquidos.
  • Proteja los bordes expuestos de las cintas y peldaños antideslizantes
  • Mantenga las superficies a salvo de exceso de humedad y líquidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Cantidad 150 mL
Volumen (métrico) 150 mL