Learn More
3M™ Cinta de tiras de seguridad 5702
Código de producto. 17247770 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro con rayas amarillas
Tamaño de la unidad:
24 rollos
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17247770 Negro con rayas amarillas 24 rollos
1 options
Código de producto. 17247770 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000017005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2730.00€
    1567.84€ / 24 rollos
    Ahorro 1162.16€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Ideal para marcar carriles, áreas peligrosas, equipos que sobresalen y objetos colgantes bajos en fábricas, almacenes y hospitales. Rayas diagonales negras y amarillas de alta visibilidad que se fijan en el vinilo para alertar a las personas acerca de las
  • Se aplica al instante y está listo para su uso inmediatamente
  • Las bandas de color amarillo intenso y negro están fijadas en el vinilo para ofrecer una alta visibilidad permanente
  • Se estira y se ajusta a las superficies curvas y alrededor de las esquinas para un ajuste preciso
  • Resiste la abrasión, el raspado, la humedad y la intemperie durante una larga vida útil
  • Se utiliza para identificar y marcar áreas de tráfico y peligros físicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 51 mm x 33 m
Longitud (métrico) 32,91 m
Grosor 0,14 mm
Anchura (métrico) 5,1 cm
Color Negro con rayas amarillas