Learn More
3M™ Cinta de tiras de seguridad 5702
Product Code. 17731689 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Color:
Negro, Amarillo
Unit Size:
12 rollos
Product Code. Color Unit Size
17731689 Negro, Amarillo 12 rollos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17731689 Supplier 3M™ Supplier No. 7100260282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    919.00€
    783.92€ / 12 rollos
    Ahorro 135.08€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñada para proporcionar una clara indicación de seguridad para carriles de conducción y peatones, zonas peligrosas, equipos con extremos salientes y objetos colgantes bajos. Tiene un envase individual y práctico.
  • Se aplica al instante y está listo para su uso inmediatamente
  • Rayas negras y amarillas para zonas peligrosas
  • Fácil de aplicar, se estira alrededor de las esquinas para un ajuste firme y fiable
  • Las bandas de color amarillo intenso y negro están fijadas en el vinilo para ofrecer una alta visibilidad permanente
  • Alta durabilidad, resistencia a la abrasión y a los disolventes
  • Resiste el raspado, la humedad y la intemperie durante una larga vida útil
  • Fuerte unión a la mayoría de los suelos, gran poder de sujeción
  • Eliminación limpia de una sola pieza de muchas superficies para reducir los costes de limpieza
  • Se utiliza para identificar y marcar áreas de tráfico y peligros físicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensiones (L x An) 33 m x 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Marcado de zonas peligrosas
Cantidad de embalaje 12 rollos
Grosor 0,11 mm
Tipo de adhesivo Adhesivo a base de caucho
Color Negro, Amarillo
Tipo Cinta de seguridad