Learn More
Notrax Alfombrillas antifatiga de alta calidad Safety Stance Solid™
Descripción
- Alfombrillas antifatiga de alta calidad para entornos industriales de alta resistencia
- El exclusivo patrón de superficie de DiamondGrid™ garantiza una pisada segura para evitar resbalones y caídas mientras los canales drenan la exposición accidental al aceite
- Su diseño cerrado garantiza una limpieza sencilla y evita que los objetos pequeños se caigan debajo de la alfombrilla
- Fabricada con compuesto de caucho de nitrilo al 100 % diseñada para resistir aceites industriales y productos químicos agresivos
- Adecuado para operaciones de varios turnos
- Extraordinaria comodidad al trabajador derivada de una plataforma de trabajo resistente de 20 mm de grosor
- Las alfombrillas de tamaño estándar para estaciones de trabajo individuales se pueden colocar libremente y no requieren instalación
- Bordes de color naranja de caucho de nitrilo muy visibles incluidos en 3 lados para mayor seguridad para evitar tropiezos
- Sin cambios
- Sin silicona, por lo que es segura para las instalaciones de pintado de vehículos
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 163 x 97 cm |
| Color | Negro/naranja |
| Longitud (imperial) | 5,3 ft |
| Longitud (métrico) | 163 cm |
| Material | Caucho de nitrilo |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 97 cm |