Learn More
Notrax Alfombrillas antifatiga de alta calidad Safety Stance™
Código de producto. 17752198
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17752198 163 x 97 cm cada uno
17732198 102 x 66 cm cada uno
17742198 315 x 97 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17752198 Proveedor Notrax N.º de proveedor 549S3864OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.71€
    358.77€ / paquete de 1
    Ahorro 82.94€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Alfombrillas antifatiga de alta calidad Notrax Safety Stance™: alfombrillas antifatiga de alta calidad para su uso en áreas donde puede haber derrames de aceite frecuentes. Los orificios de drenaje y los cierres elevados proporcionan aireación y permiten que los líquidos y los residuos caigan, dejando una superficie superior seca y ordenada.
  • Alfombrillas antifatiga de alta calidad para su uso en áreas donde puede haber derrames de aceite frecuentes
  • Los orificios de drenaje y los cierres elevados proporcionan aireación y permiten que los líquidos y los residuos caigan, dejando una superficie superior seca y ordenada
  • Fabricada con compuesto de caucho de nitrilo al 100 %, diseñada para resistir aceites industriales y productos químicos agresivos
  • Adecuado para operaciones de varios turnos
  • Gran ergonomía derivada de una plataforma de trabajo resistente de 22 mm de grosor
  • Bordes de color naranja de caucho de nitrilo muy visibles incluidos en 3 lados para mayor seguridad
  • Superficie antideslizante
  • Se recomienda la limpieza con detergente y chorro de agua para prolongar la vida útil
  • Las alfombrillas de tamaño estándar se pueden colocar libremente y no requieren instalación
  • Sin cambios
  • Sin silicona, por lo que es segura para las instalaciones de pintado de vehículos
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 163 x 97 cm
Color Negro/naranja
Longitud (imperial) 5,3 ft
Longitud (métrico) 163 cm
Material Caucho natural
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 97 cm