Learn More
Notrax Conector negro Safety Stance™
Descripción
- Alfombrillas antifatiga de alta calidad para su uso en áreas donde puede haber derrames de aceite frecuentes
- Los orificios de drenaje y los cierres elevados proporcionan aireación y permiten que los líquidos y los residuos caigan, dejando una superficie superior seca y ordenada
- Fabricada con compuesto de caucho de nitrilo al 100 %, diseñada para resistir aceites industriales y productos químicos agresivos
- Adecuado para operaciones de varios turnos
- Gran ergonomía derivada de una plataforma de trabajo resistente de 22 mm de grosor
- Bordes de color naranja de caucho de nitrilo muy visibles incluidos en 3 lados para mayor seguridad
- Superficie antideslizante
- Se recomienda la limpieza con detergente y chorro de agua para prolongar la vida útil
- Las alfombrillas de tamaño estándar se pueden colocar libremente y no requieren instalación
- Sin cambios
- Sin silicona, por lo que es segura para las instalaciones de pintado de vehículos
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 30 x 3 cm |
| Color | Negro |
| Longitud (imperial) | 11,8 in |
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Material | Caucho natural |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 3 cm |