Learn More
Brady™ Señal de seguridad sin texto: prohibido el acceso a personas no autorizadas
Código de producto. 16200051 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
16200051 200 mm cada uno
15604207 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16200051 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 255016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.95€
    13.79€ / paquete de 1
    Ahorro 1.16€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Señal de seguridad para indicar la acción obligatoria.
  • Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 209-DIA 200-B7525
Material Aluminio
Diámetro (métrico) 200 mm
Forma Redondo
Color Rojo sobre blanco