Learn More
KARTELL Protección de seguridad
Description
- Los protectores de seguridad están disponibles en dos tamaños con diferentes espesores y están hechos de acrílico transparente de alta calidad; son independientes, portátiles y estables, y todos están equipados con patas antideslizantes.
- El art. 571 está diseñado para proporcionar al personal de laboratorio y de atención médica protección facial contra sustancias peligrosas, aerosoles y salpicaduras.
Specifications
Specifications
| Altura (imperial) | 18,9 in |
| Altura (métrico) | 480 mm |
| Forma | Rectángulo |
| Grosor (imperial) | 0,35 in |
| Grosor (métrico) | 9 mm |
| Anchura (imperial) | 12,01 in |
| Anchura (métrico) | 305 mm |
| Tipo de producto | Escudo de encimera |
| Material | Acrílico |
| Desechables | Reutilizables |
| Show More |