Learn More
Pacific Handy Cutter Unidad dispensadora de hojas Safety Point
Código de producto. 17709047
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Dispensador de cuchillas
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17709047 Dispensador de cuchillas paquete de 6
1 options
Código de producto. 17709047 Proveedor Pacific Handy Cutter N.º de proveedor SPD017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.53€
    269.47€ / paquete de 6
    Ahorro 34.06€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
El dispensador de cuchillas SPD-017 dispensa de manera segura una cuchilla Safety Point SP-017 a la vez desde una caja de plástico resistente tirando fácilmente de la lengüeta amarilla.
  • Este práctico dispensador alimentado por gravedad ayuda a controlar el inventario de cuchillas y garantiza que los empleados tengan las herramientas adecuadas donde y cuando las necesiten para seguir siendo productivos.
  • El dispensador contiene 100 hojas nuevas, y se adapta a la mayoría de los cortadores de seguridad PHC, incluidos S4, S4S, S5, S7, S8, EZ1, EZ2+, EZ4, EZ7, GSC3, RZ3 y EZ3.
  • Además, al conectar un dispensador de cuchillas PHC (SPD-017, QBD-324 o QBD-379) con la parte frontal del depósito para cuchillas PHC, se crea una estación de cambio de cuchillas que aumentará la seguridad y la eficacia del personal.
  • Al usar ambos elementos juntos, se animará a los empleados a desechar correctamente las hojas sueltas y acceder fácilmente a nuevas hojas de repuesto cerca de sus estaciones de trabajo y en todas sus instalaciones, lo que en última instancia aumentará la productividad general. 
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de cuchillas
Para utilizar con (aplicación) Acceda fácilmente a la nueva hoja de repuesto
Desechables Un solo uso