Learn More
Brady™ Candados de seguridad: grillete de nailon
Código de producto. 15603567 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15603567 Gris paquete de 6
1 options
Código de producto. 15603567 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 814154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    119.81€ / paquete de 6
    Ahorro 18.19€
    13% Descuento
En stock
Lo último en cerraduras para todas sus necesidades de seguridad.
  • El cilindro único está aislado para proteger a los trabajadores de los golpes cuando la llave está insertada y se mecaniza con precisión de 6 pines para cortes de llave más únicos y mejor resistencia a la manipulación
  • La muesca reservada y paracéntrica proporciona una seguridad óptima y el diseño especial impide que la llave se suelte hasta que se cierre el grillete del candado
  • Compacta y ligera, resistente a impactos, temperatura, productos químicos y corrosión
  • Su cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
  • 1 llave suministrada con cada cerradura
  • Retención de la llave (la llave no se liberará hasta que el grillete del candado esté bien cerrado)’
  • Totalmente resistente a la electricidad
  • El grillete de plástico corta la corriente eléctrica del grillete a la llave
Especificaciones
Tipo de producto Candados de seguridad
Alternate Part Number CANDADO SFTY DE NYLON 38MM SHA GREY 6/PAC
Color Gris
Material Nailon reforzado
Diámetro de la argolla (métrico) 6,5 mm
Altura (métrico) 86,50 mm
Material (Shackle) Nailon
Cantidad 6 paquete
Anchura (métrico) 38 mm