Learn More
KleenGuard™ Gafas antivaho KleenGuard™ Jackson Safety™ V30 Nemesis™
Descripción
- Cumple con: EN166:2001 1F para seguridad
- Cumple con: EN166:2001 nivel F para resistencia a impactos
- Cumple con: ES166:2001 clase 1 para claridad óptica
- 99 % de protección contra rayos UVA/UVB
- Cómodas de usar durante largos períodos
- Protección ocular económica para trabajadores y visitantes
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN166:2001 1F para seguridad, EN166:2001 nivel F para resistencia a impactos y EN166:2001 clase 1 para claridad óptica. |
| Tipo de lente | Anti-fog |
| Revestimiento de lente | UV-treated |
| Descripción | LENTE ANTIVAHO |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Para utilizar con (aplicación) | Reducen la condensación y mantienen las lentes limpias en entornos donde se producen cambios repentinos de temperatura y humedad, permaneciendo en su lugar durante un uso intenso y activo |
| N.° por paquete | 12/paq. |
| Peso (métrico) | 0,264 kg |
| Material | Plástico |
| Mostrar más |