Learn More
Brady™ Bloqueo de seguridad
Código de producto. 15663537 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura de la argolla (métrico):
25,00 mm
38,00 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura de la argolla (métrico) Tamaño de la unidad
15663537 38,00 mm paquete de 12
15653537 25,00 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15663537 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 805841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    109.00€ / paquete de 12
    Ahorro 10.00€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
La maquinaria permanece bloqueada hasta que todas las personas que trabajen en las reparaciones o en la inspección hayan terminado.
  • Cada persona pone un candado en el mosquetón, pero el mosquetón no se puede quitar hasta que todos los cierres hayan sido extraídos, evitando así accidentes
Especificaciones
Alternate Part Number 065376
Color Rojo
Material Acero de alta tracción recubierto de vinilo
Descripción Bloqueo de seguridad
Altura (métrico) 129,29 mm
Cantidad 12 paquete
Anchura (métrico) 58,42 mm
Anchura de la argolla (métrico) 38,00 mm