Learn More
SymLine™ Accesorios para amplificadores de conmutación y cajas de señales
Código de producto. 10337759
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
10 Sistemas de cierre resellables Dual Lock
Cable de señal (10 m)
Cable de señal (3 m)
Cable de señal (5 m)
Cable para contacto de relé
Carcasa para el amplificador del interruptor de aislamiento
Cinta de cierre de aro y bucle
Fuente de alimentación: UE 220/230 V
Juego de cables
Lámpara de señalización, soporte magnético, cable (3 m)
Sensor de disco, alarma en estado completo
Sensor de disco, nivel de vacío
Soporte para sensor discal
Tipo de producto:
Cable de señal
Carcasa
Cierre de función doble
Fuente de alimentación
Sensor de disco
Soporte
Visualización de la caja de señales
Tamaño de la unidad:
1 hoja
1 set
cada uno
paquete de 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tipo de producto Tamaño de la unidad
10337759 Sensor de disco, alarma en estado completo Sensor de disco cada uno
10669290 Cable de señal (3 m) Cable de señal cada uno
10104574 Cable de señal (5 m) Cable de señal cada uno
10202570 Cable de señal (10 m) Cable de señal cada uno
10810571 Sensor de disco, nivel de vacío Sensor de disco cada uno
15912531 Juego de cables Cable de señal 1 set
10657145 Cable para contacto de relé Cable de señal cada uno
10367589 Fuente de alimentación: UE 220/230 V Fuente de alimentación cada uno
16593532 Carcasa para el amplificador del interruptor de aislamiento Carcasa cada uno
10810021 10 Sistemas de cierre resellables Dual Lock Cierre de función doble paquete de 10
10121310 Cinta de cierre de aro y bucle Cierre de función doble cada uno
18676478 Soporte para sensor discal Soporte 1 hoja
18606488 Lámpara de señalización, soporte magnético, cable (3 m) Visualización de la caja de señales 1 hoja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10337759 Proveedor SymLine™ N.º de proveedor 108048
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Accesorios para la caja de señales incorporada y el amplificador de conmutación.
  • Los LED y el zumbador acústico le avisan a tiempo antes de que el nivel de llenado de sus contenedores de recolección alcance una altura crítica.
  • Cuando se cambia de contenedor, la alerta se puede silenciar a través del nuevo panel táctil
  • Las bombas y otros dispositivos externos se pueden activar cómodamente a través de la interfaz integrada
  • De acuerdo a ATEX Directivas: Los sensores Ex deben instalarse junto con un amplificador de conmutación cuando se utilizan en áreas propensas a explosiones (zonas Ex).
  • Las cajas de señales y el amplificador de conmutación deben colocarse fuera de la zona Ex
  • Monitorea dos niveles de llenado a la vez
  • Teclado táctil
  • Control de nivel mediante LED de estado
  • Señales de alarma ópticas y acústicas
  • Compatible con amplificador de conmutación ATEX: Un sinónimo ampliamente utilizado para el ATEX directivas de la Unión Europea. El término ATEX se deriva de la abreviatura francesa de ATmosphere EXplosive. Actualmente, esta directiva comprende dos Directivas de la UE sobre prevención de explosiones, a saber: ATEX Directiva de equipos 2014/34/UE y la ATEX Directiva 1999/92/CE sobre el lugar de trabajo.
Especificaciones
Color Gris
Incluye Sensor de disco, alarma en estado completo
Para utilizar con (aplicación) Accesorios para caja de señales y amplificador de conmutación
Para utilizar con (equipo) Tapones de residuos de seguridad
Material Polipropileno
Tipo de producto Sensor de disco