Learn More
Univet Gafas de seguridad
Código de producto. 16597329
Cambiar vista
Click to view available options
Coating: Anti-fog
Código de producto.
16597329 Coating: Anti-fog
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 16597329 Proveedor Univet N.º de proveedor 602A010000
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Gafas ventiladas con lentes transparentes y recubrimiento antivaho para protegerse de las gotas y las grandes partículas de polvo.
  • Lente transparente de policarbonato con recubrimiento antivaho
  • Marco de elastómero termoplástico con aberturas para ventilación indirecta
  • Banda para la cabeza ajustable
  • Validado para protección contra gotitas de líquidos, grandes partículas de polvo, radiación UV e impactos de energía media a temperaturas extremas
Compliance
Este producto cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad, tal y como se estipulan en el Reglamento Europeo (UE) 2016/425 sobre equipos de protección individual.
Specifications
Altura (métrico) 79 mm
Tipo de lente Clase Óptica 1
Grosor (métrico) 1.7 ± 0.1 mm
Anchura (métrico) 148.2 mm
Revestimiento de lente Antivaho
Fondo (métrico) 70 mm
Certificaciones/conformidad (Europa) (EU) 2016/425
Tinción de lente Claro
Tipo de producto Gafas de seguridad con ventilación
Detalles de ventilación Ventilación indirecta
Peso (métrico) 63 g
Material Plástico
Desechables Sí
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Elastómero Termoplástico
Protección UV Sí
Frame Type Máscara