Descripción
- Guantes de seguridad desechables de alta calidad
- Hecho de NBR
- Alto nivel de seguridad y funcionalidad
- Protección confiable
- Cómodo
- Trabajo preciso en diversas aplicaciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria, bacteriológico, Industrial |
| Color | Azul |
| Finger Thickness (English) | 4 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.10 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | NBR |
| Palm Thickness (English) | 4 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.10 mm |
| Tipo de producto | Guantes de protección frente a productos químicos |
| Tamaño | XL |
| Mostrar más |