Learn More
Beschreibung
HexArmor™ Los productos de marca representan una protección excepcional.
- El exclusivo SuperFabric™ El material de la marca ofrece protección contra pinchazos y una protección contra cortes extremadamente alta.
- Para una protección excepcional contra impactos, el sistema patentado IR-X™ Impacto Exoskeleton™ Es una solución atractiva.
Spezifikation
Spezifikation
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Azul |
| Cut Resistance Rating | ANSI A6 |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | SuperFabric™ |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Tamaño | 9 |
| Sexo | Unisex |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?