Descripción
HexArmor™ Los productos de marca representan una protección excepcional.
- El exclusivo SuperFabric™ El material de la marca ofrece protección contra pinchazos y una protección contra cortes extremadamente alta.
- Para una protección excepcional contra impactos, el sistema patentado IR-X™ Impacto Exoskeleton™ Es una solución atractiva.
Especificaciones
Especificaciones
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Azul, Azul claro |
| Cut Resistance Rating | ANSI A6 |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | SuperFabric™ |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Tamaño | 6 |
| Sexo | Unisex |
| Mostrar más |