Learn More
3M™ Funda de microfibra para gafas de seguridad
Código de producto. 15799677 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
11 x 19 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15799677 11 x 19 cm paquete de 10
1 options
Código de producto. 15799677 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000032498
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.00€
    29.03€ / paquete de 10
    Ahorro 18.97€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
La funda de microfibra para gafas de seguridad 3M™ está diseñada para proteger y limpiar las lentes cuando sea necesario.
  • Funda de microfibra para proteger las gafas de seguridad
  • Ayuda a limpiar sus gafas seguridad 3M™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 11 x 19 cm
Tipo de producto Bolsa para gafas
Para utilizar con (equipo) Gafas de seguridad
Material Microfibra