Learn More
Deutsch Neumann™ Mangueras de gas de seguridad
Código de producto. 10281361
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10281361 1 m 1 metro
1 options
Código de producto. 10281361 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 3608100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una conexión segura y sencilla a los quemadores de gas. Las mangueras de gas de seguridad Deutsch Neumann™ constan de un tubo de caucho, una espiral metálica roscada y conectores de extremo en ambos lados.
  • Presión de trabajo a 100 mbar
  • Para quemadores de gas que cumplan con la norma DIN 30 665
  • Para todos los gases que cumplan con el Código de Trabajo G 260 de DVGW
Especificaciones
Tipo de producto Tubo
Para utilizar con (equipo) Quemadores de gas de conformidad con DIN 30 665 y todos los gases
Longitud (métrico) 1 m
Para utilizar con (aplicación) Propano, propano-butano, gas para consumo urbano, gas natural
N.° por paquete 1 unidad