Learn More
Deutsch Neumann™ Mangueras de gas de seguridad
Código de producto. 10129700
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
Tamaño de la unidad:
1250 mm
1500 mm
500 mm
600 mm
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10129700 1250 mm 1500 mm
10077760 500 mm 500 mm
10119510 600 mm 600 mm
10684271 750 mm cada uno
10383281 1000 mm 1250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10129700 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 3608150
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Proporciona una conexión segura y sencilla a los quemadores de gas. Las mangueras de gas de seguridad Deutsch Neumann™ constan de un tubo de caucho, una espiral metálica roscada y conectores de extremo en ambos lados.
  • Presión de trabajo a 100 mbar
  • Para quemadores de gas que cumplan con la norma DIN 30 665
  • Para todos los gases que cumplan con el Código de Trabajo G 260 de DVGW
Especificaciones
Tipo de producto Manguera de gas
Para utilizar con (equipo) Quemadores de gas de conformidad con DIN 30 665 y todos los gases
Longitud (métrico) 1250 mm