Learn More
SCAT™ Embudo con tapa MARCO, S70/71, tipo 2
Código de producto. 17957260 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de tapón:
S70/71
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número de tapón Tamaño de la unidad
17957260 S70/71 cada uno
1 options
Código de producto. 17957260 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 318956
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.65€
    86.17€ / paquete de 1
    Ahorro 7.48€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
El embudo de seguridad «MARCO» se puede cerrar de forma segura y evitar el peligro de ignición, y también está disponible en material conductivo HDPE-EC.
  • Un embudo con tapa moderno fabricado de HDPE de alta calidad con una resistencia muy alta a ácidos, álcalis y muchos otros productos químicos
  • El borde de agarre integrado en la tapa del embudo aumenta el agarre sin tener que tocar la tapa posiblemente contorneada
  • La innovadora tapa del embudo con anillo de sellado integrado cierra el borde del embudo y evita el escape de gases explosivos o perjudiciales para la salud
  • Una bisagra resistente garantiza una larga vida útil del mecanismo de cierre
  • El tapón de rosca giratorio facilita el enrosque y desenrosque del embudo con tapa en el recipiente
  • Tamiz extraíble para una limpieza sencilla
  • La versión no conductora del MARCO V2.0 está en línea con la SCAT Esquema de colores debido a su coloración azul y blanca.
  • Las versiones conductoras del MARCO V2.0 son en negro y, por lo tanto, difieren claramente en color de la versión no conductora
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 140 mm
Capacidad (métrico) 300 mL
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Altura (métrico) 150 mm
Incluye Tapa con bisagra, sin lanza
Número de tapón S70/71
Diámetro del área superior (imperial) 5,5 in
Tipo de producto Embudo de seguridad