Learn More
SCAT™ Embudo de seguridad «ARNOLD» con tapa, V2.0
Código de producto. 17828743 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de tapón:
GL45
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número de tapón Tamaño de la unidad
17828743 GL45 cada uno
1 options
Código de producto. 17828743 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 317636
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    156.31€ / paquete de 1
    Ahorro 14.69€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
El embudo de seguridad resistente ARNOLD V2.0 con tapa cumple con los requisitos más estrictos para la eliminación segura de residuos líquidos peligrosos.
El embudo de seguridad ARNOLD V2.0 con tapa está disponible para diferentes roscas de recipientes. Para poder producir de forma económica y respetuosa con el medio ambiente, suministramos variantes individuales con un adaptador de rosca, que no influye en la funcionalidad o la seguridad del embudo.
  • El anillo de sellado incorporado en la tapa con bisagras del embudo evita el escape de gases tóxicos o explosivos
  • Fabricado con material HDPE de alta calidad para una máxima estabilidad y durabilidad
  • Tapa abisagrada con anillo de sellado para que se cierre cuando no se esté usando el embudo
  • Tamiz optimizado para capturar partículas más grandes y depositarlas en frascos de laboratorio
  • Protección contra salpicaduras mejorada con canales de aire integrados para evitar la formación de burbujas
  • Lanza de seguridad acortable individualmente para un drenaje limpio de residuos líquidos
  • Todos los componentes esenciales son extraíbles para facilitar la limpieza
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1500 mL
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Azul, blanco
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de residuos líquidos y volátiles
Diámetro del disco (métrico) 200 mm (embudo)
Para utilizar con (equipo) Recipientes de eliminación
Incluye Embudo con tapa, protección contra salpicaduras, 2 tamices extraíbles
Número de tapón GL45
Tipo de producto Embudo de seguridad