Learn More
KleenGuard™ Gafas ámbar KleenGuard™ Jackson Safety™ V30 Nemesis™
Descripción
- Cumple con: EN166:2001 1F para seguridad
- Cumple con: EN166:2001 nivel F para resistencia a impactos
- Cumple con: ES166:2001 clase 1 para claridad óptica
- 99 % de protección contra rayos UVA/UVB
- Diseñadas para que sean cómodas de llevar durante largos períodos de tiempo con varillas de tacto suave y cordón
- Protección ocular económica para trabajadores y visitantes
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN166:2001 1F para seguridad, EN166:2001 nivel F para resistencia a impactos y EN166:2001 clase 1 para claridad óptica. |
| Revestimiento de lente | UV-treated |
| Tinción de lente | Ámbar |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Para utilizar con (aplicación) | Para ver de forma más claro en lugares con poca luz o más oscuros cuando se trabaja en tareas de precisión |
| N.° por paquete | 12/paq. |
| Peso (métrico) | 0,324 kg |
| Material | Plástico |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Plástico |
| Mostrar más |