Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Soportes para gafas de seguridad
Código de producto. 10420981
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
22,9 x 15,2 x 9,5cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10420981 22,9 x 15,2 x 9,5cm cada uno
1 options
Código de producto. 10420981 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor F248770001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñados para montarse en pared o sobre una base, estos soportes de gafas acrílicos transparentes están disponibles con o sin tapa
  • Incluye orificios perforados previamente en el panel posterior para facilitar el montaje en pared (tornillería no incluida)
  • Dimensiones: 22,9 x 15,2 x 9,5cm
Especificaciones
Altura (métrico) 9,5 cm
Anchura (métrico) 15,2 cm
Descripción Soporte de gafas de seguridad
Fondo (métrico) 9,5 cm
Color Transparente
Tipo de producto Caja de almacenamiento para gafas
Para utilizar con (equipo) Gafas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,9 x 15,2 x 9,5cm
Incluye Cubierta no incluida
Longitud (métrico) 22,9 cm
N.° por paquete 1 unidad
Material Acrílico