Learn More
Terracycle™ Equipo de seguridad Cero residuos Box™
Código de producto. 17895795
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17895795 Pequeño cada uno
17855695 Medio cada uno
17825895 Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17895795 Proveedor Terracycle™ N.º de proveedor CS58SES
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Recicle equipos de seguridad utilizando este sistema de caja de residuos cero. La caja Zero Waste incluye señalización, revestimiento incorporado, envío desde y hacia su ubicación y procesamiento de los materiales.
Utilice esta caja de residuo cero para reciclar:
  • Tapones para los oídos
  • Redes para barba
  • Redecillas para el cabello
  • Guantes desechables
  • Gafas de seguridad
  • prendas desechables
  • cubiertas desechables para zapatos
  • Mascarillas desechables*
*Aceptamos todo tipo de mascarillas desechables fabricadas en plástico, como mascarillas antipolvo, FFP2 (o las llamadas ''N95''), FFP3 y mascarillas quirúrgicas (siempre que no procedan de un entorno médico).
No enviar:
  • Residuos médicos
    • Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y desechos que se originan en centros de atención médica, hospitales, atención domiciliaria, consultorios médicos, consultorios dentales, bancos de sangre, clínicas veterinarias, laboratorios de investigación, etc.
  • Material autoclavado
  • Mascarillas faciales de tela, caseras o de papel
  • Tapones de cera para los oídos
  • Residuos peligrosos (cortantes, inflamables, reactivos, corrosivos, inflamables, tóxicos, infecciosos o patógenos) o material contaminado con sangre que presente un peligro para el medio ambiente o para las personas.
  • Baterías, botes presurizados, vidrios rotos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 7 kg
Capacidad (imperial) 15 lb.
Color Beige, Verde, Rojo, Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 25 x 46 cm
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Cartón, Plástico
Tipo de producto Caja de reciclaje