Learn More
Slice™ Anillo cortador de seguridad
Código de producto. 16413649
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro/Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16413649 Negro/Naranja cada uno
1 options
Código de producto. 16413649 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.98€
    13.81€ / paquete de 1
    Ahorro 2.17€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
El anillo cortador de seguridad Slice™ ofrece precisión y control mediante una hoja microcerámica finger-friendly™ que se mueve con los dedos de los usuarios.
  • El cómodo anillo de silicona se desliza en la punta de cualquier dedo índice
  • Ideal para papel, cinta de embalaje y recipientes de plástico
  • El anillo adaptador de silicona incluido garantiza que se adapte a todo el mundo. Para dedos más grandes, retire el adaptador.
  • Equipado con una hoja finger-friendly™, el anillo cortador de seguridad corta de una forma eficaz pero es seguro al tacto.
  • Reduce las lesiones por movimiento repetitivo
  • Tipo de hoja: Hoja microcerámica
  • Mango de nailon duradero con revestimiento de silicona extraíble
  • Diseño ambidiestro
  • Hoja sin chispas, no conductiva y no magnética
  • La hoja químicamente inerte nunca se oxida
  • Hoja de óxido de circonio 100%
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longitud (imperial) 1,06 in
Longitud (métrico) 27 mm
Material GFN, silicona y óxido de circonio
Color Negro/Naranja
Para utilizar con (aplicación) Ideal para papel, cinta de embalaje y recipientes de plástico.
Incluye Anillo adaptador de silicona y una hoja de microcerámica
N.° por paquete 1 unidad
Peso (imperial) 0,2 oz
Peso (métrico) 5,57 g
Anchura (imperial) 0,87 in
Anchura (métrico) 22 mm
Tipo de producto Cuchilla con hoja microcerámica