Learn More
Heidolph™ Cubierta de seguridad para bloque calefactor
Código de producto. 12397353 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraz de fondo redondo de 1 l
Matraz de fondo redondo de 200 a 300 ml
Matraz de fondo redondo de 500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12397353 Matraz de fondo redondo de 500 ml cada uno
13400049 Matraz de fondo redondo de 200 a 300 ml cada uno
11367080 Matraz de fondo redondo de 1 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12397353 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5058008200
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta cubierta para bloques calefactores proporciona un nivel adicional de protección contra quemaduras cuando se calientan matraces de fondo redondo.
  • Garantiza una mayor protección contra las quemaduras cuando se utiliza el bloque calefactor
  • A pesar del peligro reducido cuando se utilizan bloques calefactores en comparación con el baño de calentamiento convencional, el riesgo de quemaduras no es cero: esta cubierta de seguridad lo reduce
  • La cubierta está fabricada con PTFE fácil de limpiar, resistente a productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Matraz de fondo redondo de 500 ml
Para utilizar con (aplicación) Protección térmica
Material PTFE