Learn More
Fisherbrand™ Tarros de vidrio de boca ancha de paredes rectas transparentes con recubrimiento de seguridad y tapones de polipropileno blancos
Código de producto. 16134397 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
240 ml
480 ml
950 ml
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón unitSize
16134397 950 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 12
16194467 240 ml Vinilo/pasta paquete de 12
16104477 240 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 12
16184467 480 ml Vinilo/pasta paquete de 12
16134487 480 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16134397
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vidrio de sodocálcico de tipo III es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras con revestimiento de plastisol, para una mayor seguridad, un mejor agarre y mayor dificultad de roturas.
  • Recubierto en capa de plastisol
  • El revestimiento infragmentable reduce la posibilidad de roturas
  • Si se rompe, el revestimiento de seguridad contendrá el contenido durante el tiempo suficiente para su eliminación
  • El revestimiento antideslizante también permite una mayor estabilidad, tanto en húmedo como en seco
  • No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Capacidad (métrico) 950 ml
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 67 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 53 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras con revestimiento de plastisol para una mayor seguridad, un mejor agarre y mayor dificultad de roturas
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 179 mm
Material De cristal
Cantidad 12
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 89-400
Claridad Eliminar
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 177 mm
Tipo de producto Tarro de lados rectos
Revestimiento del tapón Espuma de PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 89-400 mm
Diámetro (métrico) 94 mm
Tipo de tapón Tapón