Description
- Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
- Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
- Estructura estable para una mayor seguridad y manipulación sencilla
- Resistente a productos químicos como disolventes orgánicos agresivos
- Diseño atractivo y disposición clara de las conexiones
- Diseño mejorado para facilitar la conexión de capilares en varios colores
- Válvula de aire libre con indicador de cambio incluido con cada SafetyCap
Spécification
Spécification
| Para utilizar con (equipo) | Frascos de laboratorio |
| Incluye | 3 accesorios de PFA (3,2 mm de diámetro exterior), válvula de aire |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tamaño de rosca | GLS40 |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas HPLC |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Tapón de seguridad III |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?