Learn More
SCAT™ Bidones de seguridad, HDPE-EC
Código de producto. 10125663 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
20 L
20 L
30 L
60 L
Tamaño del tapón:
S50
S60/61
S70/71
S90
Incluye:
Bidón con franjas amarillas en la empuñadura, sin homologación UN-Y
Bidón con franjas azules en la empuñadura, sin homologación UN-Y
Bidón con franjas rojas en la empuñadura, sin homologación UN-Y
Bidón con franjas verdes en la empuñadura, sin homologación UN-Y
Contenedor
Recipiente con aprobación UN-Y
Recipiente con flotador
Recipiente con tira de visualización, homologación UN-Y
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Incluye Tamaño de la unidad
10125663 10 L S60/61 Recipiente con flotador 1 PCS
17141521 5 L S50 Contenedor cada uno
17937250 5 L S50 Recipiente con flotador cada uno
17101521 10 L S60/61 Bidón con franjas azules en la empuñadura, sin homologación UN-Y cada uno
17111521 10 L S60/61 Bidón con franjas amarillas en la empuñadura, sin homologación UN-Y cada uno
17121521 10 L S60/61 Bidón con franjas rojas en la empuñadura, sin homologación UN-Y cada uno
17131521 10 L S60/61 Bidón con franjas verdes en la empuñadura, sin homologación UN-Y cada uno
10666994 10 L S60/61 Recipiente con aprobación UN-Y cada uno
12313243 10 L S90 Recipiente con tira de visualización, homologación UN-Y cada uno
17917250 10 L S60/61 Recipiente con aprobación UN-Y cada uno
10094014 20 L S60/61 Recipiente con flotador 1 PCS
10374790 20 L S60/61 Recipiente con aprobación UN-Y cada uno
17977260 20 L S60/61 Recipiente con aprobación UN-Y cada uno
17191511 30 L S60/61 Recipiente con flotador cada uno
15319925 30 L S60/61 Recipiente con aprobación UN-Y cada uno
10492984 60 L S70/71 Recipiente con flotador cada uno
10344260 60 L S70/71 Recipiente con aprobación UN-Y cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 10125663 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 108042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    110.64€ / paquete de 1
    Ahorro 25.36€
    18% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
SCAT™ Los recipientes de seguridad eléctricamente conductores están hechos de material HDPE de alta calidad. Debido a su capacidad de conexión a tierra, se pueden evitar las chispas causadas por descargas eléctricas al desechar líquidos de laboratorio inflamables o explosivos.
  • Fabricado en HDPE muy robusto y eléctricamente conductor, que es muy resistente a los disolventes comúnmente utilizados en los laboratorios.
  • Cantidades de llenado desde 10 L para su uso con sistemas HPLC hasta bidones masivos de 60 L para la recogida de grandes cantidades de recipientes (p. ej., profesionales). SymLine™ sistemas de eliminación)
  • Los tipos de rosca S50, S60/61, S70/71 y S90 se utilizan comúnmente en el laboratorio y son todos compatibles.
  • Gama de tapones de seguridad para la eliminación segura de sustancias volátiles y peligrosas
  • Sus características especiales de seguridad como bandas de visibilidad integradas o flotadores garantizan una supervisión permanente del nivel de llenado.
  • Su diseño práctico como recipientes que ahorran espacio permiten un almacenamiento seguro de residuos líquidos incluso en espacios pequeños o en cabinas donde hay productos peligrosos.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Certificaciones/conformidad Aprobación UN-Y
Tamaño del tapón S60/61
Color Negro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 290 x 185 x 265 mm
Para utilizar con (aplicación) Recogida de residuos líquidos inflamables
Para utilizar con (equipo) SCAT™ Embudos de seguridad
Altura (métrico) 265 mm
Incluye Recipiente con flotador
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style Rosca S60
Tipo de producto Contenedor
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 185 mm