Learn More
SCAT Bote de seguridad
Código de producto. 10620441 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Tamaño del tapón:
GL45
S51
S55
S60/61
S60/61 y GL45
S70/71
S90
S95
Incluye:
2 aberturas
Aprobación UN-X; con fluoración interna
Aprobación UN-Y
Aprobación UN-Y, con fluoración interna
Aprobación UN-X
Control de nivel mecánico
Floater
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Incluye unitSize
10620441 30 L S60/61 Aprobación UN-Y cada uno
10292940 2.5 L GL45 Aprobación UN-Y 1 PCS
10589765 5 L GL45 Aprobación UN-Y 1 PCS
10214825 10 L GL45 Aprobación UN-Y 1 PCS
10304460 5 L S51 Aprobación UN-Y cada uno
15767762 5 L S55 Aprobación UN-X; con fluoración interna cada uno
17059693 5 L S55 Aprobación UN-X cada uno
10521011 10 L S55 Aprobación UN-Y cada uno
10190040 5 L S55 Aprobación UN-Y cada uno
17069693 5 L S60/61 Aprobación UN-Y cada uno
17967250 12 L S60/61 Control de nivel mecánico cada uno
17997260 20 L S60/61 - cada uno
17181511 10 L S55 Aprobación UN-Y, con fluoración interna cada uno
10588510 12 L S60/61 Aprobación UN-Y 1 PCS
10531011 20 L S60/61 Aprobación UN-Y 1 PCS
10334840 20 L S60/61 Floater cada uno
15531856 30 L S60/61 y GL45 2 aberturas cada uno
10765392 60 L S70/71 Aprobación UN-Y cada uno
10512775 10 L S90 Aprobación UN-Y cada uno
10704072 5 L S95 Aprobación UN-Y cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10620441 Fournisseur SCAT Code fournisseur 107959
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Nuestros recipientes de seguridad SCAT están fabricados en material de PE-HD de alta calidad con alta resistencia química para su uso en el laboratorio con el fin de eliminar de forma segura disolventes cromatográficos u otros residuos de laboratorio líquidos y así lograr el máximo nivel de seguridad laboral en el laboratorio.
  • Fabricado en HDPE robusto, que es muy resistente a casi todos los disolventes utilizados habitualmente en el laboratorio
  • Los recipientes más pequeños tienen un volumen de tan solo 5 l y son perfectos para su uso en mesas o áreas de almacenamiento más reducidas.
  • Los recipientes más grandes están disponibles con volúmenes de 10, 12, 20, 30 y 60 l, y pueden colocarse debajo de mesas o en cabinas de seguridad.
  • Los tipos de rosca S55, S60/61, S65, S70/71, S90 y S95 se utilizan habitualmente en el laboratorio y son compatibles con la gama SCAT SafetyWasteCaps para la eliminación segura de sustancias peligrosas volátiles.
  • Hay disponibles versiones especiales con flotadores para indicar el nivel o con fluoración interna para una doble protección del contenido, tanto para la permeación desde el exterior al interior como para la difusión desde el interior al exterior.
La amplia gama de recipientes que no son conductores eléctricos incluye una gran variedad de diseños para su uso individual en el laboratorio con el fin de eliminar disolventes en combinación con los tapones SCAT SafetyWasteCaps y así aumentar la seguridad de su laboratorio.
Spécification
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 7,9 gal
Capacidad (métrico) 30 L
Tamaño del tapón S60/61
Color Blanco (translúcido)
Descripción Bidón de 30 l, S60/61, PE-HD, aprobación UN-Y, dimensiones (An x Al x F): 290 x 400 x 380 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 290 x 380 x 400 mm
Para utilizar con (aplicación) Para todos los propósitos y adecuado para el SCAT™ Sistema de seguridad
Incluye Aprobación UN-Y
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style Rosca S60
Tipo de producto Contenedor
Esterilidad No estéril
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.