Learn More
Roetzmeier™ Bidones de seguridad con dispositivo de medición de cierre automático de 3,8 cm (1,5 pulg)
Código de producto. 10361392
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10361392 5 l cada uno
10251981 10 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10361392 Proveedor Roetzmeier™ N.º de proveedor 05KD
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Contenedor de seguridad Roetzmeier de alta calidad diseñado para almacenar y manipular disolventes de forma segura.
  • Máxima seguridad para los disolventes y para usted
  • Dispositivo de medición para dispensar con precisión la cantidad de líquido que necesita
  • Fabricado en acero inoxidable 316
  • Juntas de PTFE
  • A prueba de explosiones debido al colector de llama y la válvula reguladora de presión
  • El dispositivo de medición se cierra automáticamente
  • Conductor: se puede unir con cualquier parte del recipiente
  • Forma que ahorra espacio
  • Diseño de mango ergonómico
  • Utilice los accesorios TR2 (embudo) o TR2V (embudo con protección contra desbordamiento) para llenar cómodamente el bidón
  • Utilice el accesorio A15 (tubo de 3,8 cm [1,5 pulg]) para dispensar líquido
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Tipo de tapón Dispositivo de medición
Descripción Acero inoxidable con junta de PTFE y mango de acero inoxidable
Capacidad (métrico) 5 l
Para utilizar con (equipo) K150, A15, TR2, TR2V
Material Acero inoxidable
Acabado Electropulido
Temperatura máxima 200 °C
Forma Rectangulares
Grosor (imperial) 0,032 in
Grosor (métrico) 0,8 mm
Dimensiones 130 x 200 x 310 mm
Altura (imperial) 12,2 in
Altura (métrico) 310 mm
Diámetro de la abertura (imperial) 1,6 in
Diámetro de la abertura (métrico) 40 mm
Peso (imperial) 3,6 lb
Peso (métrico) 1,650 kg