Learn More
Justrite™ Lata de seguridad para la eliminación de líquidos
Código de producto. 12923695
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
5 gal
Color:
Blanco
Altura (imperial):
20 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Color Altura (imperial) unitSize
12923695 5 gal Blanco 20 in cada uno
1 options
Código de producto. 12923695 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 12772
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aumente la seguridad en el lugar de trabajo y mejore la limpieza con el equipo de seguridad y almacenamiento adecuado. La lata de seguridad Justrite™ para la eliminación de líquidos proporciona una mejor solución para la contención de residuos corrosivos o de líquidos inflamables.
Los contenedores de eliminación de polietileno de alta densidad (HDPE) ofrecen una resistencia química y una protección contra fugas superiores. Tapa sellada con resorte, normalmente cerrada, ventila automáticamente entre 0,2 y 0,35 bar (3 y 5 psig). El mango y los herrajes de acero inoxidable con sistema de cierre mantienen el tapón en posición abierta para facilitar el llenado y el vertido. La apertura de la boca grande cuenta con un supresor de llamas de acero inoxidable integrado para evitar la ignición exterior. El diseño de base ancha proporciona estabilidad y resiste el vuelco accidental.
Especificaciones
Tipo de producto Bote de seguridad
Descripción Lata de seguridad para la eliminación de líquidos
Capacidad (imperial) 5 gal
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de líquidos
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Incluye Mango de acero inoxidable, grifo y supresor de llamas
Altura (imperial) 20 in