Learn More
asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad tipo 90 S-CLASSIC-90 con sistema anticaídas de puertas abiertas
Código de producto. 15962846 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Configuración:
2 cajones
2 estantes, 1 inserto perforado (285 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
3 cajones
3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero inferior de 55,5 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
3 estantes, 1 inserto perforado (375 mm), 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), 3 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (PP)
4 cajones de 19 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
4 cajones de 29 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
4 cajones de 6 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo), 3 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (PP)
6 cajones de 19 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
6 cajones de 29 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
6 cajones de 6 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuración unitSize
15962846 2 cajones cada uno
15982836 2 estantes, 1 inserto perforado (285 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15972846 3 cajones cada uno
15904346 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), 3 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (PP) cada uno
15104609 3 estantes, 1 inserto perforado (375 mm), 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15982536 3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15912546 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero inferior de 55,5 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15947466 4 cajones de 6 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15983006 4 cajones de 19 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15962546 4 cajones de 29 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15914346 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo), 3 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (PP) cada uno
15967466 6 cajones de 6 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15903016 6 cajones de 19 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15982546 6 cajones de 29 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15962846 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3012200133753
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo.
  • Construcción robusta y longevidad: Puerta de triple bisagra, cuerpo de chapa de acero con recubrimiento en polvo, elementos de seguridad montados en el exterior del armario para una mayor protección contra la corrosión.
  • Fácil de usar y seguro (modelo .WDAS): sistema de detención de apertura de puerta, extracción o almacenamiento cómodo y seguro de contenedores
  • No se permite el uso no autorizado: Puertas bloqueables con cilindro de perfil (posibilidad de integración en un sistema de cierre existente)
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un sistema de extracción técnica
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
Configuración 2 cajones
Fondo exterior (métrico) 616 mm
Fondo interior (métrico) 524 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 524 × 1050 × 1072 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 616 × 1196 × 1298 mm
Modelo de puerta Abatible
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1298 mm
Altura (métrico) interior 1072 mm
Incluye 2 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
Modelo S90.129.120.WDAS
N.º de puertas 2
Revestimiento de superficie Liso con revestimiento en polvo
Peso (métrico) 342 kg
Anchura exterior (métrico) 1196 mm
Anchura (métrico) interior 1050 mm
Color Gris claro
Material Acero
Tipo de producto Gabinete de almacenamiento de inflamables