Learn More
Justrite™ Armario de seguridad Slimline
Descripción
1 puerta, cierre automático, no apto para fenol, ácido nítrico/sulfúrico, acero, doble pared, acabado en polvo epoxi, ventilaciones dobles, conexiones de cable a tierra, umbrales a prueba de fugas, patas niveladoras azules 1651 mm x 591 mm x 457 mm (ancho x alto x profundidad) 83L
Especificaciones
Especificaciones
| Modelo de puerta | Cierre automático |