Learn More
Justrite™ Armario de seguridad de 2 puertas
Código de producto. 11925436
Código de producto. 11925436 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 8960221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3505.71€
    2656.52€ / paquete de 1
    Ahorro 849.19€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Cierre automático, 2 estantes ajustables, no apto para fenol, ácido nítrico/sulfúrico, acero, respiraderos dobles de doble pared, conexiones de cable a tierra, umbrales a prueba de fugas, patas niveladoras azules 1651 mm x 864 mm x 864 mm (ancho x alto x profundidad) 227 L