Learn More
Slice™ Hojas de seguridad
Código de producto. 16493619
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
1,31 in
2,56 in
Modelo:
Punta puntiaguda
Punta redondeada
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Modelo Tamaño de la unidad
16493619 2,56 in Punta redondeada paquete de 3
16403629 2,56 in Punta puntiaguda paquete de 3
16413609 1,31 in Punta redondeada paquete de 4
16423609 1,31 in Punta puntiaguda paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493619 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10526
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.23€
    5.35€ / paquete de 3
    Ahorro 0.88€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Es más seguro tocar la hoja Finger-friendly™ que las hojas tradicionales
  • Finger-friendly™ El borde se mantiene nítido 11 veces más tiempo
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Sin chispas, no conductiva y no magnética
  • Seguro hasta 1600 grados Celsius
  • Químicamente inerte, nunca se oxida
  • Cambio de hoja sin herramienta
  • Menos cambios de hoja = menos lesiones
Especificaciones
Tipo de producto Hoja de seguridad
Para utilizar con (equipo) Mangos Slice™: 10550, 10554, 10558, 10585
Longitud (imperial) 2,56 in
Longitud (métrico) 65 mm
Material Óxido de circonio
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Corte de seguridad
Incluye 3 cuchillas de uso general de doble cara
N.° por paquete 3 paquete
Modelo Punta redondeada
Peso (imperial) 0,17 oz
Peso (métrico) 4,8 g
Anchura (imperial) 0,47 in
Anchura (métrico) 12 mm