Learn More
WLD Tec™ Adaptador de seguridad 360
Código de producto. 11704179
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Flame100
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11704179 Flame100 cada uno
1 options
Código de producto. 11704179
Marca: WLD Tec™ 2.000.701
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptador de seguridad 360 con regulador de presión integrado para Flame 100.
  • Para Flame 100.
  • Con regulador de presión integrado
  • Para cartuchos CV 360, 52 g de Camping Gaz.
  • Funcionamiento continuo del cartucho 65 minutos.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Flame100